Läs mer
Baicalein, TRC
Product Code. 30137206
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30137206 2.5 g
30134439 1 g
30010033 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30137206 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB1153002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 491-67-8
Molekylformel C15 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-, Baicalein (6CI), Flavone, 5,6,7-trihydroxy- (7CI,8CI), 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,6,7-Trihydroxyflavone, Baikalein, NSC 661431, Noroxylin
IUPAC-namn 5,6,7-trihydroxy-2-fenylchromen-4-one
LEDER O=C1C=C(OC2=CC(O)=C(O)C(O)=C12)C=3C=CC=CC3
Specifications
Kemiskt namn eller material Baicalein
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
Formel vikt 270.0528