Läs mer
Baicalin, MedChemExpress
Produktkod. 16499026
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499026 100 mg -
16492509 1 g -
16481328 5 g -
16452366 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499026 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0197
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Baicalin, as a flavonoid glycoside, is an allosteric carnitine palmityl transferase 1 (CPT1) activator. Baicalin reduces the expression of NF-κB.
Baicalin, as a flavonoid glycoside, is an allosteric carnitine palmityl transferase 1 (CPT1) activator. Baicalin reduces the expression of NF-κB.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baicalin
CAS 21967-41-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H18O11
Kvantitet 100 mg
Synonym Baicalein 7-O-β-D-glucuronide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.03 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](C(O)=O)O1)O)O)[C@@H]1OC2=C(O)C(O)=C3C(C=C(C4=CC=CC=C4)OC3=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 446.36
Formel vikt 446.36
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus