Läs mer
Baicalin, TRC
Produktkod. 30135298
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135298 25 mg
30132436 1 g
30007530 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135298 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB11525525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21967-41-9
Molekylformel C21 H18 O11
Molekylvikt (g/mol) 446.36
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, 5,6-dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl, Baicalin (6CI,7CI,8CI), Baicalein 7-O-glucuronide, Baicalein 7-O-β-D-glucuronide, Baicalein 7-glucuronide
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(5,6-dihydroxy-4-oxo-2-phenylchromen-7-yl)oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
LEDER O[C@H]1[C@H](Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baicalin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formel vikt 446.0849
Procent renhet >95%