Läs mer
Thermo Scientific™ Baird-Parker agarbas (uttorkad)
Produktkod. 15279822
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 15279822
Brand: Thermo Scientific™ CM0275R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera och räkna upp Staphylococcus aureus med detta selektiva och känsliga medium.
Isolera och räkna upp Staphylococcus aureus med selektiv och känslig Thermo Scientific™ Oxoid™ Baird-Parker agarbas (uttorkad).
Baird Parker Agar Base innehåller noggrant balanserade selektiva hämmande medel, glycin, litium och tellurit, för att undertrycka tillväxten av de flesta bakterier som finns i livsmedel utan att hämma koagulaspositiva stafylokocker. Närvaron av ägguleemulsion och natriumpyruvat hjälper till att återhämta skadade celler för presumtiv identifiering av Staphylococcus aureus i livsmedelsprover.
Baird-Parker Agar Base is widely recommended by national and international bodies for the isolation of Staphylococcus aureus1.
  • Easy interpretation of test results as Staphylococcus aureus forms grey-black shiny colonies with surrounding clear zones.
  • Greater recovery of damaged staphylococci than on other media2.
Baird-Parker2 developed this medium from the tellurite-glycine formulation of Zebovitz et al.3 and improved its reliability in isolating Staphylococcus aureus from foods. Baird-Parker added sodium pyruvate, to protect damaged cells and aid their recovery3
Egg yolk emulsion makes the medium yellow and opaque. Staphylococcus aureus reduces tellurite to form grey-black shiny colonies and then produces clear zones around the colonies by proteolytic action. This clear zone with typical grey-black colony is diagnostic for Staphylococcus aureus. On further incubation, most strains of Staphylococcus aureus form opaque haloes around the colonies.
Some strains of Staphylococcus saprophyticus may also produce both clear zones and opaque haloes but can be distinguished by the longer incubation required4.
Colonies typical of Staphylococcus aureus, but without an egg yolk reaction, should also be tested for coagulase production5. Egg yolk reaction negative Staphylococcus aureus may occur in some food, especially cheese.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Thermo Scientific™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Powder
Produkttyp Agar
Kvantitet 2.5 kg
Endast för laboratorieoratorieanvändning