Läs mer
J.T. Baker Baker-flex™ , Aluminiumoxid IB-F, J.T. Baker™
Produktkod. 15517594 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
200 Sheets
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15517594
Brand: J.T. Baker 446702
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Flexibel TLC Ark
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylformel Al2O3
Molekylvikt (g/mol) 101.96
MDL-nummer MFCD00003424
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aluminum Oxide IB-F
Kvantitet 200 Sheets
Löslighetsinformation Insoluble in water
IUPAC-namn dialuminium;syre(2-)
Odör Odorless
Densitet 1L = 4.00kg