Läs mer
J.T. Baker Baker-flex™ , Cellulosa DEAE, J.T. Baker™
Produktkod. 15537594 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
50 Sheets
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15537594 50 Sheets Varje
1 options
Produktkod. 15537594 Leverantör J.T. Baker Leverantörsnummer 447700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Flexibel TLC Ark
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose DEAE
Färg Vitt
CAS 9004-34-6
Fysisk form Kristall eller pulver
Löslighetsinformation Insoluble in water
Kvantitet 50 Sheets