Läs mer
J.T. Baker Baker-flex™ , Cellulosa PEI-F, J.T. Baker™
Produktkod. 15527594 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
25 Sheets
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15527594 25 Sheets Varje
1 options
Produktkod. 15527594 Leverantör J.T. Baker Leverantörsnummer 447404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Flexibel TLC Ark
Kemiska identifierare
CAS 9004-34-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose PEI-F
Färg Vitt
Fysisk form Kristall eller pulver
Löslighetsinformation Insoluble in water
Kvantitet 25 Sheets