Läs mer
J.T. Baker Baker-flex™, Cellulose PEI, J.T. Baker™
Produktkod. 15598294 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
25 Sheets
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Kvantitet unitSize
15598294 25 Sheets 1 paket
1 options
Produktkod. 15598294 Leverantör J.T. Baker Leverantörsnummer 447304
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Flexible TLC Sheet
Kemiska identifierare
CAS 9004-34-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose PEI
Färg White
Fysisk form Crystal or Powder
Löslighetsinformation Insoluble in water
Kvantitet 25 Sheets