Läs mer
J.T. Baker Baker-flex™ , Silica Gel IB2-F, J.T. Baker™
Produktkod. 15588294 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Mått (L x B):
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15588294 20 x 20 cm Varje
15578294 20 x 20 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15588294 Leverantör J.T. Baker Leverantörsnummer 446704
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-03-2027
Flexibel TLC Ark
  • Material: High purity silica gel
  • Substrate: Lightweight, flexible, unbreakable polyester with abrasion-resistant coating
  • Layer thickness: 250 μm
  • Indicator: Fluorescent
  • Binder: Inert, does not char on sulfuric acid heat treatment
  • Features: Solvent-resistant, can be cut to size, can be written on, suitable for thin-layer chromatography
Specifikationer
Stödmaterial Polyester
Färg Vitt
Material Silica
Kvantitet 25 ark
Typ TLC Sheet
Fluorescerande indikator F254
För användning med (applikation) Thin-layer chromatography
Sorbent Silica Gel IB2-F (Fluorescent)
Tjocklek (metrisk) 250 μm
Mått (L x B) 20 x 20 cm
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (metrisk) 20 cm