Läs mer
BAKER Silica Gel 40 μm Flash Chromatography Packing, J.T. Baker™
Produktkod. 10290051 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10290051 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10290051 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 702401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 SEK
    1200.71 SEK / 1kg
    Save 104.29 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BAKER Silica Gel 40μm Flash Chromatography Packing
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 1 kg
CAS 63231-67-4
Molekylformel H2O3Si
InChI-nyckel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[Si](=O)O
IUPAC-namn dihydroxi(oxo)silan
Molekylvikt (g/mol) 78.098
PubChem CID 14768