Läs mer
J.T. Baker™ BAKER spe-12G kolumnprocessor, glasdesign
Produktkod. 15597644 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15597644 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15597644 Leverantör J.T. Baker™ Leverantörsnummer 699800
Beräknad leverans: 24-02-2027
Erbjuder flexibiliteten att behandla upp till 12 SPE-enheter med olika höjder, diametrar eller format samtidigt. J.T. Baker™ BAKER spe-12G Column Processor, Glass Design är ett komplett 12-portars system som levereras komplett med ett glasvakuumbassäng och provuppsamlingsställ.
Designen av BAKER spe-12G Column Processor, Glass Design är bekant i hela branschen och stöder alla enheter och tillbehör med luer-typkopplingar (t.ex. BAKERBOND spe , BAKERBOND Speedisk™ kolumner och BAKERBOND Speedisk™ extraktionsskivor).
De J.T. Baker™ BAKER spe-12G är ett 12-portars system, lämpligt för behandling av upp till 12 SPE-kolonner samtidigt. Processorn levereras komplett med:
  • vakuumbassäng i glas
  • lock med luerkopplingar och packning
  • individuella flödeskontrollkranar
  • nålar i rostfritt stål
  • provuppsamlingsställ av glas
  • höjdjusterbara hyllor
  • vakuummätare/kontroller
Specifikationer
För användning med (applikation) Fast fasextraktion
För användning med (utrustning) Extraktionskolonner och skivor med luer-typ beslag, som t.ex BAKERBOND Spe, BAKERBOND Speedisk Colu
Typ SPE vakuumprocessor
Material Vakuumkammare i glas och provuppsamlingsställ, polyamidlock, PTFE-luerkopplingar/stoppkranar, polyeten-/neoprenpackningar
Kvantitet 1 vardera