Läs mer
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Aromatisk sulfonsyra (C6H5SO3H) extraktionskolonner för engångsbruk, J.T. Baker™
Produktkod. 10381561 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
30/Låda
50/Låda
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10381561 50/Låda Paket med 50
10299430 30/Låda Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10381561 Leverantör J.T. Baker Leverantörsnummer 709003
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Extraktionskolonner för engångsbruk
Kemiska identifierare
CAS 126850-16-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aromatic Sulfonic Acid (C6H5SO3H) Disposable Extraction Columns
Odör Luktfritt
Kvantitet 50/Låda
Fysisk form Fast
Löslighetsinformation Praktiskt taget olöslig