Läs mer
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Extraktionskolonner för engångsbruk
Produktkod. 10361371 Handla allt Avantor Produkter
Change view
Sängvikt:
200 mg
500 mg
1000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10361371 500 mg 6 ml Paket med 30
10321421 1000 mg 6 ml Paket med 30
10117820 500 mg 3 ml Paket med 50
10229960 200 mg 3 ml Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10361371 Leverantör Avantor™ Leverantörsnummer 702006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2320.00 SEK
    2017.53 SEK / Paket med 30
    Save 302.47 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Definiera och kontrollera kritiska ytkemiparametrar för att säkerställa prestandakonsistens. Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) engångsextraktionskolonner, är designade med standardgeometrier för att anpassas till de flesta populära automatiserade vätskehanteringssystem för att extrahera nonjoniska, opolära till måttligt polära analyter.
  • Tillverkad av ultraren polypropen
  • Ge återvinning vid extraktion av analyter med svag hydrofobicitet
  • Konsekvent bindningskemi
  • Brett utbud av format
Specifikationer
Kolbelastning 17.2%
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Beskrivning Material: Polypropen
Sängvikt 500 mg
För användning med (applikation) Icke-joniska, icke-polära till måttligt polära analyter
För användning med (utrustning) BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) eller BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208)
Sorbent C18, Octadecyl
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Endcapped Ja