Läs mer
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Silica Gel (SiOH) extraktionskolonner för engångsbruk, J.T. Baker™
Shop All J.T.Baker ProductsSpecifications
Specifications
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Kolumnfas | Silikagel |
| Beskrivning | Extraktionskolonn för engångsbruk |
| Sängvikt | 500 mg |
| Formatera | Granulat |
| Partikelstorlek | 40μ m |
| Sorbent | Kiseldioxid |
| Porstorlek | 60 ångström |
| Kvantitet | Paket om 50 |
| Färg | Vitt |