Läs mer
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Silica Gel (SiOH) extraktionskolonner för engångsbruk, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Sängvikt:
500 mg
1000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Kvantitet:
Paket om 250
Paket om 30
Paket om 50
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 50
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Kolumnfas | Silikagel |
| Beskrivning | Extraktionskolonn för engångsbruk |
| Sängvikt | 1000 mg |
| Formatera | Granulat |
| Partikelstorlek | 40μ m |
| Sorbent | Kiseldioxid |
| Porstorlek | 60 ångström |
| Kvantitet | Paket om 30 |
| Färg | Vitt |