Läs mer
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Silica Gel (SiOH) extraktionskolonner för engångsbruk, J.T. Baker™
Produktkod. 15547654 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Sängvikt:
500 mg
1000 mg
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Kvantitet:
Paket om 250
Paket om 30
Paket om 50
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 50
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvikt Kolumnkapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
15547654 500 mg 6 ml Paket om 250 Varje
10381511 500 mg 3 ml Paket om 50 Paket med 50
10474911 500 mg 6 ml Paket om 30 Paket med 30
10781272 1000 mg 6 ml Paket om 30 Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15547654 Leverantör J.T. Baker Leverantörsnummer 708626
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 6 ml
Kolumnfas Silikagel
Beskrivning Extraktionskolonn för engångsbruk
Sängvikt 500 mg
Formatera Granulat
Partikelstorlek 40μ m
Sorbent Kiseldioxid
Porstorlek 60 ångström
Kvantitet Paket om 250