Läs mer
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ H2O-Phobic DVB Extraction Disk
Produktkod. 15537694 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
20/förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15537694 20/förp. Varje
1 options
Produktkod. 15537694 Leverantör Avantor™ Leverantörsnummer 806806
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Maximera kapacitet, adsorption och SPE-hastighet. Avantor BAKERBOND Speedisk Extraction Disk H2O-Phobic DVB är varken patron eller membran som ger ett utmärkt SPE-verktyg för miljöprover och kombinerar en tunn bädd av BAKERBOND sorbent med en speciell laminär konfiguration för testning av dricksvatten, grundvatten, avloppsvatten, fast avfall eller processströmmar.
  • Förmonterad med styvt stöd och baffel för att maximera laminärt flöde, möjliggöra filtrering, motstå igensättning och maximera kapacitet, adsorption och hastighet
  • Kräver minimalt med glas, inställningstid och montering
  • Minimerar effekten av extraherbara föreningar
  • Motstår igensättning och säkerställer hög genomströmningshastighet
  • Minska SPE körtider
Specifikationer
För användning med (applikation) Klorerade syror, EPA-metod 515.2. Lite polär
För användning med (utrustning) Utökad extraktionsstation (8095-06)
Typ H 2 O-Phobic DVB Extraction Disk
Kvantitet 20/förp.
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diisopropyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether