Läs mer
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Octadecyl (C18) Extraktionsskiva
Produktkod. 15568464 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Sorbent:
C18
C18 (hög kapacitet)
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sorbent Förpackningsstorlek
15568464 C18 (hög kapacitet) Varje
10625021 C18 Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15568464 Leverantör Avantor™ Leverantörsnummer 805507
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Maximera kapacitet, adsorption och SPE-hastighet. Avantor BAKERBOND Speedisk Octadecyl (C18) extraktionsskivor är varken patron eller membran som ger ett utmärkt SPE-verktyg för miljöprover och kombinerar en tunn bädd av BAKERBOND sorbent med en speciell laminär konfiguration för testning av dricksvatten, grundvatten, avloppsvatten, fast avfall eller processströmmar.
  • Förmonterad med styvt stöd och baffel för att maximera laminärt flöde, möjliggöra filtrering, motstå igensättning och maximera kapacitet, adsorption och hastighet
  • Kräver minimalt med glas, inställningstid och montering
  • Minimerar effekten av extraherbara föreningar
  • Motstår igensättning och säkerställer hög genomströmningshastighet
  • Minska SPE körtider
Specifikationer
För användning med (applikation) EPA Methods 500-serien, 608 SW 846/3535 och med något polära till icke-polära industriprover
För användning med (utrustning) Utökad extraktionsstation (8095-06)
Sorbent C18 (hög kapacitet)
Typ Extraktionsskiva
Kvantitet 20/Pk.
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm