Läs mer
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Octadecyl (C18) Extraktionsskiva
Produktkod. p-6827006 Handla allt J.T.Baker Produkter
Sorbent:
C18
C18 (hög kapacitet)
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Produktkod. 10625021
Brand: Avantor™ 805506
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Maximera kapacitet, adsorption och SPE-hastighet. Avantor BAKERBOND Speedisk Octadecyl (C18) extraktionsskivor är varken patron eller membran som ger ett utmärkt SPE-verktyg för miljöprover och kombinerar en tunn bädd av BAKERBOND sorbent med en speciell laminär konfiguration för testning av dricksvatten, grundvatten, avloppsvatten, fast avfall eller processströmmar.
  • Förmonterad med styvt stöd och baffel för att maximera laminärt flöde, möjliggöra filtrering, motstå igensättning och maximera kapacitet, adsorption och hastighet
  • Kräver minimalt med glas, inställningstid och montering
  • Minimerar effekten av extraherbara föreningar
  • Motstår igensättning och säkerställer hög genomströmningshastighet
  • Minska SPE körtider
Specifikationer
För användning med (applikation) EPA Methods 500-serien, 608 SW 846/3535 och med något polära till icke-polära industriprover
För användning med (utrustning) Utökad extraktionsstation (8095-06)
Sorbent C18
Typ Extraktionsskiva
Kvantitet 20/Pk.
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm