Läs mer
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Extraktionsskivor
Produktkod. 10406423 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Typ:
Octadecyl (C18 XF) extraktionsskiva
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10406423 Octadecyl (C18 XF) extraktionsskiva Paket med 20
15568904 Octadecyl (C18 XF) extraktionsskiva Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10406423 Leverantör Avantor™ Leverantörsnummer 805606
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera kapacitet, adsorption och SPE-hastighet. Avantor BAKERBOND Speedisk Extraktionsskivor är varken patron eller membran som ger ett utmärkt SPE-verktyg för miljöprover och kombinerar en tunn bädd av BAKERBOND sorbent med en speciell laminär konfiguration för testning av dricksvatten, grundvatten, avloppsvatten, fast avfall eller processströmmar.
  • Förmonterad med styvt stöd och baffel för att maximera laminärt flöde, möjliggöra filtrering, motstå igensättning och maximera kapacitet, adsorption och hastighet
  • Kräver minimalt med glas, inställningstid och montering
  • Minimerar effekten av extraherbara föreningar
  • Motstår igensättning och säkerställer hög genomströmningshastighet
  • Minska SPE körtider
Specifikationer
För användning med (applikation) Smutsiga prover: EPA-metoder 608 846 och lätt polära till icke-polära industriprover
För användning med (utrustning) Utökad extraktionsstation (8095-06)
Sorbent C18 XF
Typ Octadecyl (C18 XF) extraktionsskiva
Kvantitet 20/Pk.
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm