Läs mer
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Utsugsskiva för olja och fett
Produktkod. 15578464 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
20/förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15578464 20/förp. Varje
1 options
Produktkod. 15578464 Leverantör Avantor™ Leverantörsnummer 806006
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-03-2027
Maximera kapacitet, adsorption och SPE-hastighet. Avantor BAKERBOND Speedisk Olje- och fettextraktionsskiva är varken patron eller membran som ger ett utmärkt SPE-verktyg för miljöprover och kombinerar en tunn bädd av BAKERBOND sorbent med en speciell laminär konfiguration för testning av dricksvatten, grundvatten, avloppsvatten, fast avfall eller processströmmar.
  • Förmonterad med styvt stöd och baffel för att maximera laminärt flöde, möjliggöra filtrering, motstå igensättning och maximera kapacitet, adsorption och hastighet
  • Kräver minimalt med glas, inställningstid och montering
  • Minimerar effekten av extraherbara föreningar
  • Motstår igensättning och säkerställer hög genomströmningshastighet
  • Minska SPE körtider
Specifikationer
För användning med (applikation) För användning med lätt polära till icke-polära kolväten, EPA Method 1664, Rev. A.
För användning med (utrustning) Utökad extraktionsstation (8095-06)
Typ Utsugsskiva för olja och fett
Kvantitet 20/förp.
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm