Läs mer
MedChemExpress Bakuchiol
Produktkod. 16491348
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16491348 5 mg
1 options
Produktkod. 16491348 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0235
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Bakuchiol is a phytoestrogen isolated from the seeds of Psoralea corylifolia L; has anti-tumor effects.
Specifikationer
Innehåll och lagring -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 256.38 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 10309-37-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 95.0%
Löslighet DMSO : 62.5 mg/mL (243.78 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (S)-(+)-Bakuchiol
Mål p38 MAPK∣Autophagy