Läs mer
MedChemExpress [bAla8]-Neurokinin A(4-10)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.17% |
| CAS | 122063-01-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 780.93 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | MEN 10210 |