Läs mer
Balaglitazone, MedChemExpress
Beskrivning
Balaglitazone is a selective partial PPARγ agonist with an EC50 of 1.351 μM for human PPARγ.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Balaglitazone |
| CAS | 199113-98-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H17N3O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | DRF 2593 NN 2344 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (252.89 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1)SC(CC2=CC=C(OCC(N3C)=NC4=C(C=CC=C4)C3=O)C=C2)C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.43 |
| Visa mer |