Läs mer
Ohaus™ Power Adapter for Ohaus BW Series Balances
Produktkod. 12815173 Handla allt Ohaus Produkter
:
Power Adapter for Ohaus BW Series Balances
Produktkod. 12815173
Brand: Ohaus™ 46001810
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Replacement power adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering InCal™ - Semi Automatic
Anslutningstyp RS232 (Included), 2nd RS232 (Available as an Accessory), USB (Available as an Accessory)
Beskrivning AV8101CM
Läsbarhet 0.100000 g
Språk Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Spanish (MX)
Linjäritet 0.200000 g
Modell For BW Series
Repeterbarhet 0.100000 g
Stabiliseringstid 3.000 sec.
Typ Power Adapter
Mått (L x B x H) 254.00 x 193.00 x 72.000 mm
Längd (engelska) 10.00 in.
Längd (metrisk) 254.00 mm
Bredd (engelska) 7.60 in.
Bredd (metrisk) 193.00 mm
Höjd (engelska) 2.80 in.
Höjd (metrisk) 72.000 mm
Djup (engelska) 10.00 in.
Djup (metriskt) 254.00 mm
Spänning 10 w 9 VDC