Läs mer
Cole-Parmer™ Balansera Draft Shield
Produktkod. 12891763 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
330 mm
381 mm
457 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12891763 381 mm Varje
15380645 330 mm Varje
15300655 457 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12891763 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0101904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2875.00 SEK
    2195.02 SEK / Paket med 1
    Save 679.98 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Klar akryl förhindrar att drag påverkar vägningen
  • Ingen montering krävs
  • Mushål i bakpanelen för strömsladdar
  • Upphöjda kanter ovanpå kapslingen möjliggör säker placering av ofta använda vägningstillbehör
  • Minimerar luftrörelser runt din balans för snabbare, mer stabila avläsningar
Specifikationer
Färg Klart
Bredd (metrisk) 381 mm