Läs mer
Cole-Parmer™ Balansera Draft Shield
Produktkod. 15300655 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
330 mm
381 mm
457 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Conditionnement
15300655 457 mm Varje
15380645 330 mm Varje
12891763 381 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15300655 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0101906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3790.00 SEK
    3052.07 SEK / Paket med 1
    Save 737.93 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Klar akryl förhindrar att drag påverkar vägningen
  • Ingen montering krävs
  • Mushål i bakpanelen för strömsladdar
  • Upphöjda kanter ovanpå kapslingen möjliggör säker placering av ofta använda vägningstillbehör
  • Minimerar luftrörelser runt din balans för snabbare, mer stabila avläsningar
Specifica
Färg Klart
Mått (L x B x H) 19,75 x 18 x 18,5 tum.
Bredd (metrisk) 457 mm
Storlek Betydande
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.