Läs mer
Cole-Parmer™ Balansera Draft Shield
Produktkod. p-8003498 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Bredd (metrisk):
330 mm
381 mm
457 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15380645
Brand: Cole-Parmer™ 0101902
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klar akryl förhindrar att drag påverkar vägningen
  • Ingen montering krävs
  • Mushål i bakpanelen för strömsladdar
  • Upphöjda kanter ovanpå kapslingen möjliggör säker placering av ofta använda vägningstillbehör
  • Minimerar luftrörelser runt din balans för snabbare, mer stabila avläsningar
Specifikationer
Färg Klart
Mått (L x B x H) 14,75 x 13 x 13,5 tum.
Bredd (engelska) 13 tum
Bredd (metrisk) 330 mm
Storlek Liten