Läs mer
Explorer™ Semi-mikrobalans
Produktkod. 15486091 Handla allt Ohaus Produkter
Produktkod. 15486091
Brand: Ohaus 30139515
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Byggd för sofistikerad, professionell vägning. Explorer™ Semi-mikrovågar är idealiska för laboratorie- och forskningsapplikationer.
Vågar, semi-mikro, Explorer™
Modell EX125DM
• Intelligent prestanda för applikationer som kräver extrem noggrannhet
• Intuitiv SmarText™ 2.0 programvara ger en extremt modern användarupplevelse
• Genialisk design för att förbättra användbarheten
• Fullfärgspekskärm
• Panns diameter 80 mm
• Mått 230 mm x 640 mm x 467 mm (bxhxd)
• Kapacitet 52/120g x 0,01/0,1mg läsbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visningstyp Fullfärg 5.7 i VGA, pekskärm
Läsbarhet 0.01, 0.01, 0.1 mg
Linjäritet 0.1 mg
Min. Provvikt 9 mg
Modell EX125DM
Repeterbarhet 0.015 mg
Stabiliseringstid 8 sek.
Mått (L x B x H) 393 x 230 x 350 mm
Diameter (engelska) Yttre Pan 3,14 tum.
Diameter (metrisk) yttre panna 80 mm