Beskrivning
Vågar, semi-mikro, Explorer™
Modell EX125M
• Intelligent prestanda för applikationer som kräver extrem noggrannhet
• Intuitiv SmarText™ 2.0 programvara ger en extremt modern användarupplevelse
• Genialisk design för att förbättra användbarheten
• Fullfärgspekskärm
• Panns diameter 80 mm
• Mått 230 mm x 640 mm x 467 mm (bxhxd)
• Kapacitet 120g x 0,01mg läsbarhet
Modell EX125M
• Intelligent prestanda för applikationer som kräver extrem noggrannhet
• Intuitiv SmarText™ 2.0 programvara ger en extremt modern användarupplevelse
• Genialisk design för att förbättra användbarheten
• Fullfärgspekskärm
• Panns diameter 80 mm
• Mått 230 mm x 640 mm x 467 mm (bxhxd)
• Kapacitet 120g x 0,01mg läsbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | AutoCal™ - Automatisk |
| Anslutningstyp | RS232 (ingår)USB (ingår)USB HostEthernet (finns som tillbehör) |
| Beskrivning | Elektronisk våg, EX125M |
| Visningstyp | Fullfärg 5.7 i VGA, pekskärm |
| Läsbarhet | 0.010000 mg |
| Språk | engelska (USA), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, spanska (MX) |
| Linjäritet | 0.100000 mg |
| Min. Provvikt | 9 mg |
| Modell | EX125M |
| Repeterbarhet | 0.015000 mg |
| Visa mer |