Läs mer
Ohaus™ Balans Explorer™ EX225DM/AD
Handla allt Ohaus Produkter
:
Balans Explorer™ EX225DM/AD
Beskrivning
- Vågar, semi-mikro, Explorer™
- Modell EX225DM/AD
- Intelligent prestanda för applikationer som kräver extrem noggrannhet
- Intuitiv SmarText™ 2.0 programvara ger en extremt modern användarupplevelse
- Genialisk design för att förbättra användbarheten
- Fullfärgspekskärm
- Panns diameter 80 mm
- Mått (B x H x D): 230 x 640 x 467 mm
- Kapacitet 120/220 gx 0,01 mg läsbarhet
- Tillämpningar: Vägning, procentvägning, delarräkning, kontrollvägning, dynamisk/djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, densitetsbestämning, topphållning, pipettjustering, SQC
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | AutoCal™ automatisk intern kalibrering |
| Anslutningstyp | USB, RS 232, USB Värd, Ethernet (finns som tillbehör) |
| Kapacitet | 120 g/220 g |
| Visningstyp | Fullfärg VGA grafisk skärm |
| Läsbarhet | 0,01 mg, 0,1 mg (certifierad: 0,1 mg, 1 mg) |
| Fuktighetsområde | 85% RH icke-kondenserande |
| Inkluderar | Draftshield, Auto Door, Inbyggd jonisator, In-use Lock, AC Adapter. Valfri stöldskyddsanordning. |
| Linjäritet | ±0,1 mg |
| Material | Rostfritt stål |
| Min. Provvikt | 20 mg (USP , 0,1 %, typiskt) |
| Visa mer |