Läs mer
Solotec Scientific Limited Waysafe™ GP540/P Passiv säkerhetskapsling
Produktkod. 12777296
Change view
Mått (L x B x H):
610 x 540 x 500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12777296 610 x 540 x 500 mm Varje
1 options
Produktkod. 12777296 Leverantör Solotec Scientific Limited Leverantörsnummer GP540/P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18850.00 SEK
    14877.24 SEK / Paket med 1
    Save 3972.76 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Waysafe™ GP540/P (var Waysafe 3/NM) är en huva för allmänt bruk med många användningsområden i laboratoriet. Frontpanelen tas enkelt bort, vilket ger full tillgång till interiören. Basen är öppen för enkel placering över utrustning. Enheten är passiv och har ingen fläkt eller filter
  • Enkel bänkmontering
  • Lågt underhåll
  • Lyft av framsidan för enkel åtkomst
  • Skyddar operatörer
  • Kan användas för alla typer av provanalyser
  • Kan även användas för andra processer medievägning etc.
  • Tillverkad på beställning i Storbritannien
Specifikationer
För användning med (utrustning) Allmän laboratorieutrustning
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Färg Vitt
Material Akrylglas och anodiserad aluminiumram
Mått (L x B x H) 610 x 540 x 500 mm
Längd (metrisk) 610 mm
Bredd (metrisk) 540 mm
Höjd (metrisk) 500 mm
För användning med (applikation) Operatörsskydd
Kvantitet 1 objekt
Typ Balanshuva
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras