Läs mer
Balansblandning OLM04.1, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15256326 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15256326 1 mL 1ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15256326 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer SV041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Acetofenon98-86-22000 μg/ml
Atrazin1912-24-92000 μg/ml
Bensaldehyd100-52-72000 μg/ml
Bifenyl92-52-42000 μg/ml
e-Kaprolaktam105-60-22000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Semi-Volatile Balance Mix
Namnnotering CLP Series
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 98-86-2
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Metoder For US EPA CLP Methods
Molekylformel C8H8O
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1-fenyletanon
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 120.151
PubChem CID 7410
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:27632
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning