Beskrivning
Överför data automatiskt eller manuellt. Sartorius™ skrivare registrerar individuella vägningsdata och genererar en statistisk utvärdering av vägningsdata. Värden som överförs från ett vägningsinstrument lagras onlinje.
- Inbyggd realtidsklocka
- Inbyggt statistikprogram
- Räknare för löpande numrering av transaktioner kan aktiveras
- LCD med hög kontrast visar datum eller tid samt aktuellt transaktionsnummer
- Integrerade uppladdningsbara batterier med batterinivåindikator
- Ultrasnabbt skrivhuvud
- Körs på vågens kraft; ingen separat strömförsörjning behövs
- Lätt att byta pappersrulle och färgbandskasset
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | CPA-våg, utökad våg, fuktanalysatorer |
| Mått (L x B x H) | 215 x 155 x 78 mm |
| Längd (metrisk) | 215 mm |
| Bredd (metrisk) | 155 cm |
| Höjd (metrisk) | 78 mm |
| Inkluderar | gränssnittskabel, pappersrulle, fyra uppladdningsbara b |
| Vikt (metrisk) | 0.9 kg |
| Typ | Dataskrivare |