Läs mer
Sartorius Vågskrivare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4235264 Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
CPA-våg, utökad våg, fuktanalysatorer
CPA-våg, utökad våg, fuktanalysatorer. (För användning med Cubis 1 MSE- eller MSA-modeller.)
Mått (L x B x H):
215 x 155 x 78 mm
230 x 158 x 80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10239151
Brand: Sartorius YDP200CE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Överför data automatiskt eller manuellt. Sartorius skrivare registrerar individuella vägningsdata och genererar en statistisk utvärdering av vägningsdata. Värden som överförs från en laboratorievåg lagras onlinje.
Överför data automatiskt eller manuellt. Sartorius™ skrivare registrerar individuella vägningsdata och genererar en statistisk utvärdering av vägningsdata. Värden som överförs från ett vägningsinstrument lagras onlinje.
  • Inbyggd realtidsklocka
  • Inbyggt statistikprogram
  • Räknare för löpande numrering av transaktioner kan aktiveras
  • LCD med hög kontrast visar datum eller tid samt aktuellt transaktionsnummer
  • Integrerade uppladdningsbara batterier med batterinivåindikator
  • Ultrasnabbt skrivhuvud
  • Körs på vågens kraft; ingen separat strömförsörjning behövs
  • Lätt att byta pappersrulle och färgbandskasset
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) CPA-våg, utökad våg, fuktanalysatorer
Mått (L x B x H) 215 x 155 x 78 mm
Längd (metrisk) 215 mm
Bredd (metrisk) 155 cm
Höjd (metrisk) 78 mm
Inkluderar gränssnittskabel, pappersrulle, fyra uppladdningsbara b
Vikt (metrisk) 0.9 kg
Typ Dataskrivare