Läs mer
Sartorius Balance and Scale Weighing Pans
Produktkod. 12837232 Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
Cubis 10 mg och 100 mg Balanser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12837232
Brand: Sartorius YWP03MS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
To prevent any damage to the surface of weights, Sartorius offers you a wide range of accessories for the proper handling, storage and cleaning of weights.
Weighing pans for use with Sartorius Balances.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Bottenform Flat
Färg Silver
Disponibel Reusable
Material Stainless Steel
Form Rectangular
Sterilitet Non-sterile
Typ Weighing Pan
För användning med (applikation) Weighing samples
För användning med (utrustning) Cubis 10 mg och 100 mg Balanser