Läs mer
BICASA Balansbord (vibrationssäkert)
Produktkod. 30057577 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
750 x 900 x 780 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 780 mm
900 x 900 x 880 mm
1200 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 780 mm
750 x 1200 x 880 mm
900 x 1200 x 780 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
30057577 750 x 900 x 780 mm
30057598 750 x 900 x 880 mm
30057553 900 x 900 x 780 mm
30057543 900 x 900 x 880 mm
30057554 750 x 1200 x 780 mm
30057603 750 x 1200 x 880 mm
30057582 900 x 1200 x 780 mm
30057592 1200 x 900 x 880 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30057577 Leverantör BICASA Leverantörsnummer BT.0900.750.780
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vibrationssäkert balansbord med HPL bänkskiva och marmorplatta.
  • Speciellt designat och tillverkat för användning med vågar och analysinstrument
  • Vibrationssäker centralplatta i marmor (Carrara White)
  • Fylld stomme med brandsäker spånskiva
  • HPL bänkskiva
  • Ljusgrå färg (2 dekorativa)
  • Separat inre ram av svetsat stålrör
  • med ställfötter och CAU-enheter
Specifikationer
Produkttyp Balanstabell
Färg ljusgrå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mått (L x B x H) 750 x 900 x 780 mm
För användning med (applikation) Hålla saldon
För användning med (utrustning) Vågar och analysinstrument
Inkluderar Ram, marmorplatta (520 x 350 x 40 mm th)
Bredd (engelska) 35,4 tum
Bredd (metrisk) 900 mm
Material Fenolharts