Läs mer
BICASA Balansbord (vibrationssäkert)
Produktkod. 17417363 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Balansbord (vibrationssäkert); Mått (D x B x H): 750 x 900 x 890 mm
Produktkod.
17417363 Balansbord (vibrationssäkert); Mått (D x B x H): 750 x 900 x 890 mm
1 options
Produktkod. 17417363 Leverantör BICASA Leverantörsnummer BT.0900.890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vibrationssäkert balansbord med HPL bänkskiva och marmorplatta.
  • Speciellt designat och tillverkat för användning med vågar och analysinstrument
  • Vibrationssäker centralplatta i marmor (Carrara White), Mått (L x B x tjocklek): 520 x 350 x 40 mm
  • Fylld stomme med brandsäker spånskiva
  • HPL bänkskiva
  • Ljusgrå färg (2 dekorativa)
  • Separat inre ram av svetsat stålrör
  • Med ställfötter och CAU-enheter