missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Balapiravir

Produktkod. 16433978
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16433978 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16433978 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY10443

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Balapiravir (Ro 4588161; R1626) is an orally active prodrug of a nucleoside analogue inhibitor of the RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) of HCV (R1479; 4'-Azidocytidine). Balapiravir has anti-HCV activity.

Specifikationer

Molekylvikt (g/mol) 494.5 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 96.97%
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.22 mM)
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 690270-29-2
Synonym Ro 4588161∣ R1626
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.