Läs mer
MedChemExpress Balapiravir
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 494.5 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 96.97% |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.22 mM) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 690270-29-2 |
| Synonym | Ro 4588161∣ R1626 |