Läs mer
Balicatib, MedChemExpress
Beskrivning
Balicatib (AAE581) is a potent, orally active and selective cathepsin K inhibitor with IC50 values of 22, 61, 48, 2900 nM for cathepsin K, cathepsin B, cathepsin L, cathepsin S, respectively. Balicatib inhibits bone turnover, decreases bone formation rates. Balicatib has the potential for the research of osteoporosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Balicatib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 354813-19-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H33N5O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | AAE581 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 75 mg/mL (182.24 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |