Läs mer
Balipodect, MedChemExpress
Beskrivning
Balipodect (TAK-063) is a highly potent, selective and orally active PDE10A inhibitor with IC50 of 0.30 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Balipodect |
| CAS | 1238697-26-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H17FN6O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | TAK-063 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (58.35 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=CC(N2N=CC=C2)=CC=C1N3N=C(C4=CC=NN4C5=CC=CC=C5)C(C(OC)=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.42 |
| Visa mer |