missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Balipramine Hydrochloride (Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Balipramine Hydrochloride (Impurity) |
| CAS | 58262-51-4 |
| Molekylformel | C19H22N2 . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine Hydrochloride, G 31406 Hydrochloride, 10,11-Dehydroimipramine Hydrochloride, Depramine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-13H,7,14-15H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-benzo[b][1]benzazepin-11-yl-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.9 |
| Formel vikt | 314.155 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?