Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Ball Members, Inch Range
Produktkod. p-7116301
Total längd (metrisk):
120 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10040201
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01215130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av DURAN™ slang. Lenz Laborglasinstrumente™ Ball Members, Inch Range är perfekta för att blanda lösningar i ett centrifugrör.
  • Enl. enligt DIN 12264 och utöver standard
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12264
Material Borsilikatglas
Total längd (metrisk) 150 mm
Förpackningsmängd 1