Läs mer
Balofloxacin Dihydrat, TRC
Produktkod. 30334784
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30334784 5 mg
1 options
Produktkod. 30334784 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1160005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Balofloxacin Dihydrate
CAS 151060-21-8
Molekylformel C20H28FN3O6
Kvantitet 5 mg
Synonym (+/-)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidinyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Dihydrate, Baloxin, Q 35
InChI formel InChI=1S/C20H24FN3O4.2H2O/c1-22-11-4-3-7-23(9-11)17-15(21)8-13-16(19(17)28-2)24(12-5-6-12)10-14(18(13)25)20(26)27;;/h8,10-12,22H,3-7,9H2,1-2H3,(H,26,27);2*1H2
LEDER O.O.CNC1CCCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2OC)C(=O)O
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluoro-8-metoxi-7-[3-(metylamino)piperidin-1-yl]-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 425.45