Läs mer
Balofloxacin, MedChemExpress
Beskrivning
Balofloxacin (Q-35) is an orally active fluoroquinolone antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity against gram-negative, gram-positive, and anaerobic bacteria. Balofloxacin can be used for the research of respiratory, intestinal, and urinary tract infections.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Balofloxacin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 127294-70-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H24FN3O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Q-35 |
| Löslighetsinformation | H2O : 0.67 mg/mL (1.72 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 0.67 mg/mL (1.72 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |