Läs mer
Baloxavir marboxil, MedChemExpress
Produktkod. 16475186
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16475186 100 mg
1 options
Produktkod. 16475186 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY109025
MedChemExpress Baloxavir marboxil (S-033188) is a selective inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease. Baloxavir marboxil, a potent antiviral agent, shows activity against influenza A and B virus.
Baloxavir marboxil (S-033188) is a selective inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease. Baloxavir marboxil, a potent antiviral agent, shows activity against influenza A and B virus.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Baloxavir marboxil
Fysisk form Solid
CAS 1985606-14-1
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H23F2N3O7S
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym S-033188
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (58.32 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C=C1)C(OCOC(OC)=O)=C2N1N([C@H]3C4=CC=C(F)C(F)=C4CSC5=CC=CC=C35)[C@@]6([H])N(CCOC6)C2=O
Molekylvikt (g/mol) 571.55
Formel vikt 571.55
Procent renhet 98.94%