Läs mer
Balsalazide Isopropyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Balsalazide Isopropyl Ester |
| CAS | 1346606-13-0 |
| Molekylformel | C20H21N3O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-[(1E)-2-[4-[[(1-methylethoxy-3-oxopropyl)amino]carbonyl]phenyl]diazenyl]-2-hydroxybenzoic Acid, (E)-2-Hydroxy-5-[[4-[[(3-isopropoxy-3-oxopropyl)amino]carbonyl]phenyl]azo]benzoic Acid, Balsalazide USP Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N3O6/c1-12(2)29-18(25)9-10-21-19(26)13-3-5-14(6-4-13)22-23-15-7-8-17(24)16(11-15)20(27)28/h3-8,11-12,24H,9-10H2,1-2H3,(H,21,26)(H,27,28) |
| LEDER | CC(C)OC(=O)CCNC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-5-[[4-[(3-oxo-3-propan-2-yloxypropyl)carbamoyl]phenyl]diazenyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.4 |
| Formel vikt | 399.143 |