Läs mer
Balsalazide, MedChemExpress
Produktkod. 16488568
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488568 10 mg
16408416 100 mg
16404447 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16488568 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0667
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Balsalazide could suppress colitis-associated carcinogenesis through modulation of IL-6/STAT3 pathway.
Balsalazide could suppress colitis-associated carcinogenesis through modulation of IL-6/STAT3 pathway.
Specifications
Kemiskt namn eller material Balsalazide
CAS 80573-04-2
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H15N3O6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (279.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC(/N=N/C2=CC=C(C(NCCC(O)=O)=O)C=C2)=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 357.32
Formel vikt 357.32
Procent renhet 99.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation