Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Balzers chrome layer etching solution |
| Färg | Light Yellow |
| CAS | 16774-21-3, 64-19-7, 7732-18-5 |
| Kokpunkt | 100°C (1.013 hPa) |
| Kvalitet | Synthesis |
| Förpackning | Plasthink |
| pH | Acidic |
| Kvantitet | 25 l |